Få mere at vide
3-Amino-2,2-dimethylpropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2,2-dimethylpropanamide |
| CAS | 324763-51-1 |
| Molekylær formel | C5H12N2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Amino-2,2-dimethyl-propanamide, 3-Amino-2,2-dimethylpropionamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3,6H2,1-2H3,(H2,7,8) |
| SMIL | CC(C)(CN)C(=O)N |
| IUPAC navn | 3-amino-2,2-dimethylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vægt | 116.095 |