Få mere at vide
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol, 95%
Artikelnummer. 11398425
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398425 1 g 1g
11308435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10429.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26734-09-8 | C5H13NO | 103.165 g/mol
Reatant i syntesen af cykliske carbamater, kryptophycinanaloger. Neopentanolamin med ammoniak og brint giver neopentyldiamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reatant i syntesen af cykliske carbamater, kryptophycinanaloger. Neopentanolamin med ammoniak og brint giver neopentyldiamin.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan,
chloroforn, ether og methanol
. Noter
Hygroskopisk, Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26734-09-8
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.165
MDL nummer MFCD00059847
InChI nøgle FNVOFDGAASRDQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,2-dimethyl-1-propanol, neopentanolamine, 1-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl, 3-amino-2,2-dimethylpropanol, 2,2-dimethyl-3-aminopropanol, 1-amino-2,2-dimethyl-3-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl-propan-1-ol, neo-pentanolamine, acmc-1cdms, ksc496k6d
PubChem CID 117326
IUPAC navn 3-amino-2,2-dimethylpropan-1-ol
SMIL CC(C)(CN)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Smeltepunkt ∼70°C
Mængde 1 g
Beilstein 1731900
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in Dichloromethane,Chloroforn,Ether and Methanol
Formel vægt 103.17
Procent renhed 95%