Få mere at vide
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 99%
Artikelnummer. 10229550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10229550 500 mg Glasflaske 500mg
10156803 2 g Glasflaske 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10229550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401105000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 34272-83-8 | C8H17N2O | 157,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34272-83-8
Molekylær formel C8H17N2O
Molekylvægt (g/mol) 157.24
MDL nummer MFCD00046088
InChI nøgle USGBLEMQARVRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3s-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-aminium
PubChem CID 558590
IUPAC navn 1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-amin
SMIL CC1(CC(C(N1O)(C)C)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45,0 °C
Farve Orange
Kogepunkt 75,0 °C til 80,0 °C (1,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Formel vægt 157.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Hygroscopic Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.