Få mere at vide
3-amino-1H-pyrazol, 97+%
Artikelnummer. 11447127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447127 1 g 1g
11451768 5 g 5g
11461768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14458.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1820-80-0 | C3H5N3 | 83,094 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1820-80-0
Molekylær formel C3H5N3
Molekylvægt (g/mol) 83.094
MDL nummer MFCD00005236
InChI nøgle JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1h-pyrazole-5-amine, 5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1h-pyrazole, 3-aminopyrozole, 5-amino-1h-pyrazole, aminopyrazole, 3-pyrazolamine
PubChem CID 74561
IUPAC navn 1H-pyrazol-5-amin
SMIL C1=C(NN=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1H-pyrazole
Smeltepunkt 34°C to 39°C
Kogepunkt 218°C (122 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1618
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 83.09
Procent renhed ≥97%