Få mere at vide
3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | ∼125 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 127.1 |
| Procent renhed | 95% |