Få mere at vide
3-Amino-1H-pyrazol-4-carbonitril, 98%
Artikelnummer. 11482407
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482407 5 g 5g
11472407 1 g 1g
11492407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11482407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14266.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16617-46-2 | C4H4N4 | 108,104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16617-46-2
Molekylær formel C4H4N4
Molekylvægt (g/mol) 108.104
MDL nummer MFCD00005237
InChI nøgle FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-pyrazolecarbonitrile, 3-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyanopyrazole, 3-aminopyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-4-cyanopyrazole, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino, 5-aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-1h-pyrazole, 4-cyano-5-aminopyrazole, 3-amino-4-cyano pyrazole
PubChem CID 85515
IUPAC navn 5-amino-lH-pyrazol-4-carbonitril
SMIL C1=NNC(=C1C#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Smeltepunkt 173°C to 176°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2647
Formel vægt 108.1
Procent renhed 98%