Få mere at vide
3-amino-1H-indazol, 97%
Artikelnummer. 15446247
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446247 10 g 10g
15436247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15446247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33435.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 874-05-5 | C7H7N3 | 133,154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-05-5
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.154
MDL nummer MFCD00182045
InChI nøgle YDTDKKULPWTHRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-ylamine, 3-aminoindazole, 3-indazolamine, 2h-indazol-3-amine, 1h-indazole, 3-amino, aminoindazole, amino-indazole, 1h-indazole-3-ylamine, indazole amine
PubChem CID 13399
IUPAC navn 1H-indazol-3-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1H-indazole
Smeltepunkt 150 °C til 152 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%