Få mere at vide
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15856520
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15856520 100 g
15819950 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15856520 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8144950100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-82-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 84.08
Tekniske data
Smeltepunkt 149°C to 152°C
Tæthed 1.138 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00005230
Mængde 100 g
Synonym 3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Amitrol, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole