Få mere at vide
3-Amino-1H-1,2,4-triazol, 96%
Artikelnummer. 11432667
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432667 250 g 250g
11422667 50 g 50g
11412667 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14871.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84,08 g/mol
3-Amino-1,2,4-triazol er en hæmmer af mitokondrie- og kloroplastfunktion. Kommerciel kvalitet 3-amino-1,2,4-triazol (som generelt indeholder katalase anti-hæmmende urenheder) bruges som bomuldsaffaldsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Amino-1,2,4-triazol er en hæmmer af mitokondrie- og kloroplastfunktion. Kommerciel kvalitet 3-amino-1,2,4-triazol (som generelt indeholder katalase anti-hæmmende urenheder) bruges som bomuldsaffaldsmiddel.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand, methanol, ethanol og chloroform og tungtopløseligt i ethylacetat. Det er uopløseligt i ether og acetone.
Noter
Opbevares tørret ved -20 °C. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, kobber, jern og jernsalte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-82-5
Molekylær formel C2H4N4
Molekylvægt (g/mol) 84.08
MDL nummer MFCD00005230,MFCD00053362
InChI nøgle KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
PubChem CID 1639
ChEBI CHEBI:40036
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol-5-amin
SMIL NC1=NC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1, 2, 4-triazole
Smeltepunkt 147 °C til 153 °C
Tæthed 1.138
Analyseprocentområde 96%
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 107687
Merck Index 14,489
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand, methanol, ethanol og kloroform, og sparsomt opløseligt i ethylacetat. Det er uopløseligt i ether og acetone.
Formel vægt 84.08
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-1,2,4-triazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Amitrole