Få mere at vide
3-Amino-1H-1,2,4-triazol, 95%
Artikelnummer. 10702681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10702681 100 g Glasflaske 100g
10456383 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264571000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-82-5
Molekylær formel C2H4N4
Molekylvægt (g/mol) 84.08
MDL nummer MFCD00005230,MFCD00053362
InChI nøgle KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
PubChem CID 1639
ChEBI CHEBI:40036
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol-5-amin
SMIL NC1=NC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 149 °C til 156 °C
Farve Hvid eller gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 26, 137
Merck Index 15, 485
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 280 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 520 g/L (50 °C), sparsomt opløseligt i kloroform, dichlorothan og acetonitril, let opløseligt i ethylacetat, praktik insol. i diethylether, kulbrinter, acetone
Formel vægt 84.08
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver eller flager