Få mere at vide
3-amino-1H-1,2,4-triazol-5-carboxylsyrehydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid hydrate |
| Smeltepunkt | 178,0 °C til 183,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 2% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 5-Amino-2H-1, 2, 4-triazole-3-carboxylic acid hydrate |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: uopløselige i dil. syre – opløselige i aq. alkalier |
| Vis mere |