Få mere at vide
3-amino-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30007541
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007541 10 g
17992605 1 g
17930905 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62813010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-87-6
Molekylær formel C3 H9 N O
Molekylvægt (g/mol) 75.11
Synonym 3-Amino-1-propanol, 1,3-Propanolamine, 1-Amino-3-hydroxypropane, 1-Amino-3-propanol, 3-Aminopropanol, 3-Aminopropyl alcohol, 3-Hydroxy-1-aminopropane, 3-Hydroxy-1-propylamine, 3-Hydroxypropan-1-amine, 3-Hydroxypropylamine, 3-Propanolamine, N-(3-Hydroxypropyl)amine, NSC 7766, Propanolamine, β-Alaninol, γ-Aminopropanol, γ-Hydroxy-1-propylamine
IUPAC navn 3-aminopropan-1-ol
SMIL NCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-propanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Formel vægt 75.0684
Procent renhed >95%