Få mere at vide
3-Amino-1-propanol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-1-propanol-d4 |
| CAS | 173547-44-9 |
| Molekylær formel | C3H5D4NO |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1,3-Propanolamine-d4, 1-Amino-3-hydroxypropane-d4, 3-Propanolamine-d4, β-Alaninol-d4, 3-Hydroxy-1-propylamine-d4, Propanolamine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | OCC([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| IUPAC navn | 3-amino-2,2,3,3-tetradeuteriopropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 79.13 |