Få mere at vide
3-amino-1-propanol, 99%
Beskrivelse
3-Amino-1-propanol anvendes til fremstilling af anioniske emulgatorer, ikke-ioniske polyethylenemulsioner. Dets salte såsom hydrochlorid, nitrat, sulfat, fosfat bruges til den afbalancerede hærdning med udvalgte tekstilharpikser. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af beta-lactam-antibiotika, fugtighedsbevarende midler til fødevarer og kosmetik. Det fungerer som en korrosionsinhibitor og finder anvendelse i vandbehandling, metalbehandling og absorption af kuldioxidgas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Amino-1-propanol anvendes til fremstilling af anioniske emulgatorer, ikke-ioniske polyethylene emulsioner. Dets salte såsom hydrochlorid, nitrat, sulfat, fosfat bruges til den afbalancerede hærdning med udvalgte tekstilharpikser. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af beta-lactam-antibiotika, fugtighedsbevarende midler til fødevarer og kosmetik. Det fungerer som en korrosionsinhibitor og finder anvendelse i vandbehandling, metalbehandling og absorption af kuldioxidgas.
Opløselighed Blandbar med
vand, alkohol, ether, acetone og chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-1-propanol |
| Smeltepunkt | 11 °C |
| Tæthed | 0.983 |
| Kogepunkt | 184 °C til 187 °C |
| Flammepunkt | 101 °C (214 °C) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.461 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 741855 |
| Vis mere |