Få mere at vide
3-Amino-1-propanol, 99%
Artikelnummer. 10616204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616204 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10202122 5 mL Glasflaske 5ml
10794781 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10616204 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104460025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 156-87-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-87-6
MDL nummer MFCD00008223
InChI nøgle WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol
PubChem CID 9086
IUPAC navn 3-aminopropan-1-ol
SMIL C(CN)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-propanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 10.0°C to 12.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9820g/mL
Kogepunkt 187.0°C to 188.0°C
Flammepunkt 101°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H9NO
Lineær formel H2N(CH2)3OH
Brydningsindeks 1.4595 to 1.4615
Mængde 2.5 L
Beilstein 04, 288
Specifik vægtfylde 0.982
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with alcohols,esters, chloroform, acetone, slightly soluble in arom. and aliph. hydrocarbons
Molekylvægt (g/mol) 75.11
Viskositet 36 mPa.s (20°C)
Formel vægt 75.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.