Få mere at vide
3-amino-1-propansulfonsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10774781 1 g Glasflaske 1g
10085853 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104430010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3687-18-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3687-18-1
Molekylær formel C3H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 139.17
MDL nummer MFCD00008225
InChI nøgle SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym homotaurine, 3-amino-1-propanesulfonic acid, tramiprosate, alzhemed, 3-aminopropanesulphonic acid, 3aps, 1-propanesulfonic acid, 3-amino, cerebril, 3-aminopropanesulfonic acid, 3-aminopropane sulfonic acid
PubChem CID 1646
ChEBI CHEBI:1457
IUPAC navn 3-aminopropan-1-sulfonsyre
SMIL NCCCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-propanesulfonic acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >270°C
Farve Blå til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)3SO3H
Mængde 1 g
Merck Index 15, 9728
Formel vægt 139.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver