Få mere at vide
3-amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499842
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499842 25 g 25g
11409852 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499842 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10862.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4149-06-8 | C9H9N3O | 175.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4149-06-8
Molekylær formel C9H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00003137
InChI nøgle LPOVZHYARSAVIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 3-amino-1-phenyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3h-pyrazol-3-one, 5-amino-2,4-dihydro-2-phenyl, 3-amino-1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-pyrazolone, 3-amino-1-phenyl, 5-amino-2-phenyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-amino-2-phenyl, 2,4-dihydro-5-amino-2-phenyl-3h-pyrazol-3-one, acmc-1arey, lpovzhyarsaviz-uhfffaoysa
PubChem CID 77794
IUPAC navn 5-amino-2-phenyl-4H-pyrazol-3-on
SMIL C1C(=NN(C1=O)C2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Smeltepunkt ∼213°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 153681
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97%