Få mere at vide
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol, 97%
Artikelnummer. 15494007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494007 5 g 5g
15484007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30935.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 1904-31-0 | C4H7N3 | 97,121 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1904-31-0
Molekylær formel C4H7N3
Molekylvægt (g/mol) 97.121
MDL nummer MFCD00466340
InChI nøgle MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
PubChem CID 137254
IUPAC navn 1-methylpyrazol-3-amin
SMIL CN1C=CC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Kogepunkt 90 °C til 92 °C (1 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 97.12
Procent renhed 97%