Få mere at vide
3-amino-1-bromoisoquinolin, 97%
Artikelnummer. 15119333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15119333 5 g 5g
15109333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15119333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449160050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-04-2027
CAS: 13130-79-5 | C9H7BrN2 | 223,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13130-79-5
Molekylær formel C9H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 223.07
InChI nøgle PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
PubChem CID 289845
IUPAC navn 1-bromisoquinolin-3-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-bromoisoquinoline
Smeltepunkt 144,0 °C til 146,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 223.07
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromoisoquinolin-3-amine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.