Få mere at vide
3-Amino-1-bromoisoquinolin, 97+%
Artikelnummer. 11385349
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385349 5 g 5g
11375349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50368.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 13130-79-5 | C9H7BrN2 | 223,073 g/mol
3-Amino-1-bromoisoquinolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Amino-1-bromoisoquinolin anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13130-79-5
Molekylær formel C9H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 223.073
MDL nummer MFCD00102193
InChI nøgle PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
PubChem CID 289845
IUPAC navn 1-bromisoquinolin-3-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-bromoisoquinoline
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 223.07
Procent renhed ≥97%