Få mere at vide
3-amino-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489577 1 g 1g
15499577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52816.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 184637-48-7 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
3-Amino-1-Boc-piperidin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Amino-1-Boc-piperidin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 184637-48-7
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD01861219
InChI nøgle AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-aminopiperidine, n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-1-n-boc-piperidine, +/--3-amino-1-n-boc-piperidine, 3-amino-1-boc-piperidine, 1-n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 545809
IUPAC navn tert-butyl-3-aminopiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-Boc-piperidine
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%