missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-1,5-pentanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-1,5-pentanediol |
| CAS | 1117-23-3 |
| Molekylær formel | C5H13NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2/c6-5(1-3-7)2-4-8/h5,7-8H,1-4,6H2 |
| SMIL | NC(CCO)CCO |
| IUPAC navn | 3-aminopentane-1,5-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vægt | 119.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?