Få mere at vide
3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Acetate, TRC
Artikelnummer. 17979709
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17979709 25 mg
18023420 5 mg
18081010 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17979709 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60750025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68808-54-8
Molekylær formel C13 H13 N3 . C2 H4 O2
Molekylvægt (g/mol) 271.31
Synonym 5H-Pyrido[4,3-b]indol-3-amine, 1,4-dimethyl-, acetate (1:1), 5H-Pyrido[4,3-b]indol-3-amine, 1,4-dimethyl-, monoacetate (9CI), 3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole monoacetate, 3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole acetate, Trp-P 1 HOAc, Tryptophan p 1 acetate
IUPAC navn acetic acid;1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-3-amine
SMIL CC(=O)O.Cc1nc(N)c(C)c2[nH]c3ccccc3c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Acetate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N3.C2H4O2/c1-7-12-11(8(2)15-13(7)14)9-5-3-4-6-10(9)16-12;1-2(3)4/h3-6,16H,1-2H3,(H2,14,15);1H3,(H,3,4)
Formel vægt 271.1321
Procent renhed >95%