Få mere at vide
3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole-13C2,15N Acetate, TRC
Artikelnummer. 30323724
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30323724 0.5 mg 0.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6075020.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1,4-dimethyl-5h-pyrido[4,3-b]indole-13C2,15N Acetate
CAS 1217002-93-1
Molekylær formel C1313C2H17N215NO2
Mængde 0.5 mg
Synonym 3-(Amino-15N)-1-methyl-4-(methyl-13C)-5H-pyrido[4,3-b]indole-3-13C monoacetate, 3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole-13C2,15N acetate (3-13C,4-methyl-13C,3-amino-15N), Trp-P 1-13C2,15N HOAc, [13C2,15N]Tryptophan p 1 acetate, 3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole-13C2,15N acetate
InChI formel InChI=1S/C13H13N3.C2H4O2/c1-7-12-11(8(2)15-13(7)14)9-5-3-4-6-10(9)16-12;1-2(3)4/h3-6,16H,1-2H3,(H2,14,15);1H3,(H,3,4)/i1+1,13+1,14+1;
SMIL [13CH3]c1[13c]([15NH2])nc(C)c2c3ccccc3[nH]c12.CC(=O)O
IUPAC navn acetic acid;1-methyl-4-(113C)methyl-5H-(613C)pyridino[4,3-b]indol-3-(15N)amine
Molekylvægt (g/mol) 274.29