Få mere at vide
3-amino-1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424957
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424957 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15424957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32252.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
CAS 66000-39-3
Smeltepunkt 107 °C til 108 °C
Molekylær formel C9H8ClN3
MDL nummer MFCD09027932
Mængde 250 mg
Synonym 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 1-4-chlorophenyl pyrazol-3-amine, 1-p-chlorophenyl-3-amino-pyrazole, 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
InChI nøgle SHCVEWFQFUKSDP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N2C=CC(=N2)N)Cl
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)pyrazol-3-amin
Molekylvægt (g/mol) 193.634
PubChem CID 13626945
Formel vægt 193.64
Procent renhed 95%