Få mere at vide
3-Amino-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 616-30-8 |
| Tæthed | 1.18 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | NH2CH2CH(OH)CH2OH |
| MDL nummer | MFCD00008140 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | 3-Amino-1,2-propanediol, 1-Amino-2,3-propanediol, 3-Amino-1,2-propanediol |
| Molekylvægt (g/mol) | 91.11 |
| Grad | Research |