Få mere at vide
3-Amino-1,2-propanediol, 98%
Artikelnummer. 10494345 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10494345 5 g Glasflaske 5g
10774591 25 g Glasflaske 25g
10666092 100 g Glasflaske 100g
10155493 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10494345 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104420050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-30-8 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-30-8
Molekylvægt (g/mol) 91.11
MDL nummer MFCD00008140
InChI nøgle KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 73561
IUPAC navn 3-aminopropan-1,2-diol
SMIL C(C(CO)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1, 2-propanediol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1700g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H9NO2
Lineær formel H2NCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Formel vægt 91.11
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-1,2-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.