Få mere at vide
(+/-)-3-Amino-1,2-propandiol, 97%
Artikelnummer. 11455307
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455307 500 g 500g
11435307 25 g 25g
11445307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22672.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 616-30-8 | C3H9NO2 | 91,11 g/mol
3-Amino-1,2-propandiol anvendes til fremstilling af iohexol, som er et X-CT non-ionisk kontrastmiddel. Det fungerer som et udgangsmateriale i produktionen af specialmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Amino-1,2-propandiol anvendes til fremstilling af iohexol, som er et X-CT non-ionisk kontrastmiddel. Det fungerer som et udgangsmateriale i produktionen af specialmaterialer.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-30-8
Molekylær formel C3H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 91.11
MDL nummer MFCD00008140
InChI nøgle KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 73561
IUPAC navn 3-aminopropan-1,2-diol
SMIL C(C(CO)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
Tæthed 1.186
Kogepunkt 264 °C til 266 °C (739 mmHg)
Flammepunkt 186 °C (366 °F)
Brydningsindeks 1.492
Mængde 500 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1719121
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 91.11
Procent renhed 97%