Få mere at vide
(+/-)-3-Amino-1,2-propanediol, 97%
Artikelnummer. 11435307
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435307 25 g 25g
11445307 100 g 100g
11455307 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22672.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-30-8 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
3-Amino-1,2-propandiol anvendes til fremstilling af iohexol, som er et X-CT non-ionisk kontrastmiddel. Det fungerer som et udgangsmateriale i produktionen af specialmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Amino-1,2-propandiol anvendes til fremstilling af iohexol, som er et X-CT non-ionisk kontrastmiddel. Det fungerer som et udgangsmateriale i produktionen af specialmaterialer.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-30-8
Molekylær formel C3H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 91.11
MDL nummer MFCD00008140
InChI nøgle KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 73561
IUPAC navn 3-aminopropan-1,2-diol
SMIL C(C(CO)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
Tæthed 1.186
Kogepunkt 264°C to 266°C (739 mmHg)
Flammepunkt 186°C (366°F)
Brydningsindeks 1.492
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1719121
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 91.11
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol