Få mere at vide
3-Amino-1,2,4-triazole-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amitrole D4 |
| CAS | 787577-24-6 |
| Molekylær formel | C2 D4 N4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1 H-1,2,4-Triazol-1,5-d2-3-amine-d2 (9 CI), Amitrole-d4, Amitrole D4, 3-Amino-1,2,4-triazole-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)/i1D/hD3 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])c1nc([2 H])n([2 H])n1 |
| IUPAC navn | N,N,1,5-tetradeuterio-1,2,4-triazol-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.1046 |
| Formel vægt | 88.0687 g/mol |
| Vis mere |