Få mere at vide
3-Amino-1,2,4-triazin, 97%
Artikelnummer. 10442855 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10442855 50 g Glasflaske 50g
10021530 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442855 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146230500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1120-99-6 | C3H4N4 | 96,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-99-6
Molekylær formel C3H4N4
Molekylvægt (g/mol) 96.09
MDL nummer MFCD00006459
InChI nøgle MJIWQHRXSLOUJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2,4-triazine, as-triazine, 3-amino, 3-amino-as-triazine, 1,2,4-triazin-3-ylamine, 1,2,4-triazine-3-ylamine, 1,2,4 triazin-3-ylamine, zlchem 1277, 1,2,4-triazine-3-amine, 3-amino-1,2,4,-triazine
PubChem CID 70715
IUPAC navn 1,2,4-triazin-3-amin
SMIL C1=CN=NC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1, 2, 4-triazine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Formel vægt 96.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-1,2,4-triazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.