missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-1,2,4-benzotriazine 1,4-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-1,2,4-benzotriazine-1,4-dioxide |
| CAS | 27314-97-2 |
| Molekylær formel | C7 H6 N4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O2/c8-7-9-11(13)6-4-2-1-3-5(6)10(7)12/h1-4H,(H2,8,9) |
| SMIL | Nc1n[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| IUPAC navn | 1,4-dioxido-1,2,4-benzotriazine-1,4-diium-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.15 |
| Formel vægt | 178.0491 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?