Få mere at vide
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30341393
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30341393 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30341393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA631355500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
CAS 431-38-9
Molekylær formel C3H6F3NO
Mængde 500 mg
Synonym 3-Amino-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 1-Amino-3,3,3-trifluoropropan-2-ol, 2-Amino-1-(trifluoromethyl)ethanol, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)ethylamine, 2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropylamine
InChI formel InChI=1S/C3H6F3NO/c4-3(5,6)2(8)1-7/h2,8H,1,7H2
SMIL NCC(O)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 129.08
Formel vægt 129.0401