Få mere at vide
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol |
| CAS | 431-38-9 |
| Molekylær formel | C3H6F3NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Amino-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 1-Amino-3,3,3-trifluoropropan-2-ol, 2-Amino-1-(trifluoromethyl)ethanol, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)ethylamine, 2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6F3NO/c4-3(5,6)2(8)1-7/h2,8H,1,7H2 |
| SMIL | NCC(O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.08 |
| Formel vægt | 129.0401 |