Få mere at vide
3-Amidinopyridin hydrochlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amidinopyridine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 187 °C til 189 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 157.6 |
| Procent renhed | 97% |