Få mere at vide
3-Amidinopyridine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11424337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424337 1 g 1g
11434337 5 g 5g
11444337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20406.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7356-60-7 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7356-60-7
Molekylær formel C6H8ClN3
Molekylvægt (g/mol) 157.601
MDL nummer MFCD00054326
InChI nøgle MKJPBOVLAZADQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinimidamide hydrochloride, 3-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, nicotinamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, nicotinamidine, hydrochloride, pyridine-3-carbonamidine hydrochloride, pyridine-3-carboxamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboxamidine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hcl
PubChem CID 202042
IUPAC navn pyridin-3-carboximidamid;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amidinopyridine hydrochloride
Smeltepunkt 187°C to 189°C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 157.6
Procent renhed 97%