Få mere at vide
3-Alpha-Hydroxy Pravastatin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3a-Hydroxy Pravastatin Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-7-5-6-15-10-19(26)14(3)18(22(15)20)9-8-16(24)11-17(25)12-21(27)28;/h5-6,10,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-9,11-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,16+,17+,18-,19+,20-,22-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 446.228 |
| Procent renhed | >95% |