Få mere at vide
3-Allyl salicylaldehyd, TRC
Product Code. 30311919
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Product Code. Mængde
30311919 5 g
1 options
Product Code. 30311919 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA5750005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Allyl Salicylaldehyde
CAS 24019-66-7
Molekylær formel C10 H10 O2
Mængde 5 g
Synonym Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-(2-propen-1-yl)-, Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-(2-propenyl)- (9CI), Salicylaldehyde, 3-allyl- (8CI), 2-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl)benzaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Allylsalicylaldehyde, 3-Allyl salicylaldehyde
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-11)10(8)12/h2-3,5-7,12H,1,4H2
SMIL Oc1c(CC=C)cccc1C=O
IUPAC navn 2-hydroxy-3-prop-2-enylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0681