Få mere at vide
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilan, 94%, stikk. med 100 ppm BHT
Beskrivelse
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilan bruges til at forbedre den termiske ledningsevne af silikonegummi fyldt med hybridfyldstoffer. Det er involveret i syntesen af vinyl- og acryaltemodificerede silicananopartikler ved at bruge vinyltrimethoxysilan. Yderligere bruges det som et silankoblingsmiddel involveret i modifikationen af fluorescein-isothiocyanat-mesoporøse silicananopartikler med carbon-carbon-dobbeltbindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilan bruges til at forbedre den termiske ledningsevne af silikonegummi fyldt med hybridfyldstoffer. Det er involveret i syntesen af vinyl- og acryaltemodificerede silicananopartikler ved at bruge vinyltrimethoxysilan. Yderligere bruges det som et silankoblingsmiddel involveret i modifikationen af fluorescein-isothiocyanat-mesoporøse silicananopartikler med carbon-carbon-dobbeltbindinger.
Opløselighed Blandbar med
organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og baser. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 95 °C til 100 °C (3 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane |
| Navn note | stabiliseret med 100 ppm BHT |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 123 °C (253 °F) |
| Brydningsindeks | 1.429 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 1.059 |
| Lineær formel | CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3 |
| FN nummer | UN1760 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Propenoic acid, 3-(trimethoxysilyl)propylester