Få mere at vide
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane, 94%, stab. with 100ppm BHT
Artikelnummer. 11309155
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309155 5 g 5g
11319155 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309155 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16400.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234.32 g/mol
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilan bruges til at forbedre den termiske ledningsevne af silikonegummi fyldt med hybridfyldstoffer. Det er involveret i syntesen af vinyl- og acryaltemodificerede silicananopartikler ved at bruge vinyltrimethoxysilan. Yderligere bruges det som et silankoblingsmiddel involveret i modifikationen af fluorescein-isothiocyanat-mesoporøse silicananopartikler med carbon-carbon-dobbeltbindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilan bruges til at forbedre den termiske ledningsevne af silikonegummi fyldt med hybridfyldstoffer. Det er involveret i syntesen af vinyl- og acryaltemodificerede silicananopartikler ved at bruge vinyltrimethoxysilan. Yderligere bruges det som et silankoblingsmiddel involveret i modifikationen af fluorescein-isothiocyanat-mesoporøse silicananopartikler med carbon-carbon-dobbeltbindinger.
Opløselighed Blandbar med
organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og baser. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4369-14-6
Molekylær formel C9H18O5Si
Molekylvægt (g/mol) 234.32
MDL nummer MFCD00054803
InChI nøgle KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 151204
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropylprop-2-enoat
SMIL CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Specifications
Kogepunkt 95°C to 100°C (3mmHg)
Kemisk navn eller materiale 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Navn note stabilized with 100ppm BHT
Mængde 5 g
Lineær formel CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
FN nummer UN1760
Beilstein 2046320
Flammepunkt 123°C (253°F)
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vægt 234.33
Procent renhed 94%
Brydningsindeks 1.429
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.059