missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Acetylthio-2-methylpropionic Acid, TRC

Artikelnummer. 30327218
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30327218 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30327218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA188775500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Acetylthio-2-methylpropanoic Acid
CAS 33325-40-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6H10O3S
Mængde 500 mg
Synonym 3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Propionic acid, 3-mercapto-2-methyl-, acetate (8CI), 3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic acid, (RS)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid, (±)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid, 2-(Acetylthiomethyl)propanoic acid, 3-(Acetylthio)-2-methylpropionic acid, 3-Acetylsulfanyl-2-methylpropionic acid, 3-Mercapto-2-methylpropionic acid acetate, (2RS)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
SMIL CC(CSC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn 3-acetylsulfanyl-2-methylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 162.21
Formel vægt 162.0351
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.