Få mere at vide
3-(Acetylthio)-2-benzylpropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Acetylthio)-2-benzylpropionic Acid |
| CAS | 91702-98-6 |
| Molekylær formel | C12 H14 O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Racecadotril Impurity 12 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3S/c1-9(13)16-8-11(12(14)15)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.3 |
| Formel vægt | 238.0664 |