Få mere at vide
3-Acetylpyrrol, TRC
Artikelnummer. 30323002
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30323002 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30323002 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA187673100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylpyrrole
CAS 1072-82-8
Molekylær formel C6H7NO
Mængde 100 mg
Synonym 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanone, 3-Acetyl-1H-pyrrole, 3-Acetylpyrrole, Methyl Pyrrol-3-yl Ketone, 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethan-1-one
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c1-5(8)6-2-3-7-4-6/h2-4,7H,1H3
SMIL CC(=O)c1cc[nH]c1
IUPAC navn 1-(1H-pyrrol-3-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.0528