Få mere at vide
3-Acetylpyrrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetylpyrrole |
| CAS | 1072-82-8 |
| Molekylær formel | C6H7NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanone, 3-Acetyl-1H-pyrrole, 3-Acetylpyrrole, Methyl Pyrrol-3-yl Ketone, 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-5(8)6-2-3-7-4-6/h2-4,7H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc[nH]c1 |
| IUPAC navn | 1-(1H-pyrrol-3-yl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vægt | 109.0528 |