Få mere at vide
3-Acetylpyridin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30318024
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30318024 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30318024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18717025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylpyridine N-Oxide
CAS 14188-94-4
Molekylær formel C7H7NO2
Mængde 25 mg
Synonym 1-(1-Oxido-3-pyridinyl)-ethanone, 1-(3-Pyridinyl)-ethanone N-Oxide, Methyl 3-Pyridyl Ketone 1-Oxide, Methyl 3-Pyridyl Ketone N-Oxide, 1-(1-Oxido-3-pyridinyl)ethanone, 1-(1-Oxopyridin-3-yl)ethanone, 3-Acetylpyridine 1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1
IUPAC navn 1-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Formel vægt 137.0477