Få mere at vide
3-acetylpyridin adenindinukleotid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15555986 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15555986 250 mg 250mg
15545986 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15555986 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457682500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-08-8 | C22H28N6O14P2 | 662.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C22H28N6O14P2
Molekylvægt (g/mol) 662.44
MDL nummer MFCD00078882
InChI nøgle KPVQNXLUPNWQHM-RBEMOOQDSA-N
Synonym 3-acetylpyridine adenine dinucleotide, acpyad, 3-acetyl nad, 3-acetylpyridine-dpn, 3-acetylpyridine ad, dpn 3-acetylpyridine analog, 3-acetylpyridine analog of dpn, acetylpyridine adenine dinucleotide, acetylpyridine-adenine dinucleotide, 3-acetylpyridineadenine dinucleotide
PubChem CID 123926
SMIL CC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylpyridine adenine dinucleotide
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 89% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
IUPAC navn 3-acetyl-1-[(2R,3R,4S,5R)-5-{[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]methyl}-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-1λ5-pyridin-1-ylium
Formel vægt 662.45
Procent renhed 90%