Få mere at vide
3-Acetylphenylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetylphenylboronic acid |
| CAS | 204841-19-0 |
| Molekylær formel | C8H9BO3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O |
| IUPAC navn | (3-acetylphenyl)boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.97 |
| Formel vægt | 164.0645 |