Få mere at vide
3-Acetylphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30311162
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30311162 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30311162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA188838100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylphenylboronic acid
CAS 204841-19-0
Molekylær formel C8H9BO3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMIL CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
IUPAC navn (3-acetylphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 163.97
Formel vægt 164.0645