Få mere at vide
3-Acetylphenantren, TRC
Artikelnummer. 30312705
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30312705 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30312705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA188055250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylphenanthrene
CAS 2039-76-1
Molekylær formel C16H12O
Mængde 250 mg
Synonym 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone, 1-(3-Phenanthryl)ethanone, 1-(Phenanthren-3-yl)ethanone, 3-Acetylphenanthrene, Methyl 3-phenanthryl Ketone, NSC 3192, 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)14-9-8-13-7-6-12-4-2-3-5-15(12)16(13)10-14/h2-10H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc2ccc3ccccc3c2c1
IUPAC navn 1-phenanthren-3-ylethanon
Molekylvægt (g/mol) 220.27
Formel vægt 220.0888