Få mere at vide
3-(Acetyloxy)octanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Acetyloxy)octanedioic Acid |
| CAS | 938447-60-0 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl F N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-(Acetyloxy)-octanedioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2 |
| SMIL | Fc1ccc(CCl)cn1 |
| IUPAC navn | 5-(chloromethyl)-2-fluoropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.562 |
| Formel vægt | 145.009 |