missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Acetyloxy)octanedioic Acid, TRC

Artikelnummer. 30317671
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317671 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18799350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Acetyloxy)octanedioic Acid
CAS 938447-60-0
Molekylær formel C6 H5 Cl F N
Mængde 50 mg
Synonym 3-(Acetyloxy)-octanedioic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H5ClFN/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
SMIL Fc1ccc(CCl)cn1
IUPAC navn 5-(chloromethyl)-2-fluoropyridine
Molekylvægt (g/mol) 145.562
Formel vægt 145.009
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.